Learn More
Caffeic acid, MedChemExpress
Code produit. 16441328
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
5 g
Code produit. 16441328
Marque: Medchem Express HYN0172
MedChemExpress Caffeic acid is an inhibitor of both TRPV1 ion channel and 5-Lipoxygenase (5-LO).
Caffeic acid is an inhibitor of both TRPV1 ion channel and 5-Lipoxygenase (5-LO).
Spécification
Nom chimique ou matériau Caffeic acid
CAS 331-39-5
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H8O4
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (555.06 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (5.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 98.36%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.