Learn More
Sel de sodium de l'acide caféidine, TRC
Code produit 30342204
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30342204 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342204 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC0802151G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 4-[N-Methyl-N-(N-methylaminocarbonyl)amino]-1-methylimidazole-5-carboxylate
Noms d’analytes ou de composants Sodium 4-[N-Methyl-N-(N-methylaminocarbonyl)amino]-1-methylimidazole-5-carboxylate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C8 H11 N4 O3 . Na
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Sodium 4-[N-Methyl-N-(N-methylaminocarbonyl)-amino]-1-methylimidazole-5-carboxylate, Caffeidine acid sodium salt
Formule InChI InChI=1S/C8H12N4O3.Na/c1-9-8(15)12(3)6-5(7(13)14)11(2)4-10-6;/h4H,1-3H3,(H,9,15)(H,13,14);/q;+1/p-1
Type de solution Neat
SMILES [Na+].CNC(=O)N(C)c1ncn(C)c1C(=O)[O-]
Nom IUPAC sodium ;3-méthyl-5-[méthyl(méthylcarbamoyl)amino]imidazole-4-carboxylate
Industry Type Pharmaceutical
Poids moléculaire (g/mol) 234.19
Quantité 1 g
Poids de la formule 234.0729 g/mol
Pourcentage de pureté >95% (HPLC)