Learn More
Caféine 1,0 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Code produit 30459168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459168 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459168 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0494.0001
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Caféine 1,0 mg/ml dans du méthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Caffeine
CAS 58-08-2
Noms d’analytes ou de composants Caffeine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H10 N4 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Caffeine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. A (EP), Pentoxifylline Imp. F (EP), Dimenhydrinate Imp. C (EP), Theophylline Imp. A (EP), Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n
Formule InChI InChI=1 S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
Nom IUPAC 1,3,7-triméthylpurine-2,6-dione
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Quantité 1 mL
Poids de la formule 194,0804 g/mol