Learn More
Caféine, 98,5 %, spécifiée selon les normes de USP/BP, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10264420 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10264420 500 g Flacon en plastique -
10254420 10 g Flacon en verre 10g
10744294 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 10264420 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 108165000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Stimulant caféine sous forme de poudre cristalline, numéro CAS 58-08-2, purifiée pour des applications de chimie analytique telles que la HPLC.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La caféine est un stimulant vagal / vasomoteur alcaloïde que l’on trouve dans certains fruits à coque, certaines graines et certaines légumineuses
  • Il s’agit d’une méthylxanthine, dérivée d’un composé de base de purine présent dans les tissus de nombreux organismes
  • La caféine lie de façon compétitive les récepteurs d’adénosine et empêche la signalisation de s’amortir, ce qui permet de maintenir l’activation et de produire des augmentations d’énergie
  • La caféine peut agir comme un anti-inflammatoire et un immunodépresseur
Applications
  • Conçue pour les techniques de biochimie et de culture cellulaire in vivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 58-08-2
Formule moléculaire C8H10N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00005758
Clé InChI RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
CID PubChem 2519
ChEBI CHEBI:27732
Nom IUPAC 1,3,7-trimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Specifications
Nom chimique ou matériau Caffeine
Note relative au nom 98.5%
Acidité 0.2mL of 0.01M NaOH max.
Point de fusion 234.0°C to 239.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.2300g/mL
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.1% max. (total impurities) (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 26,461
Merck Index 15,1639
Gravité spécifique 1.23
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/l (20°C). Other solubilities: 1g/66 mL alcohol,1g/50 mL acetone,freely soluble in pyrrole,soluble in ethyl acetate
Point de sublimation 178 °C
Solvants résiduels meets the requirements
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 98.5%
Substances connexes 0.5% max. (TLC)
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Caffeine
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.