Learn More
Caféine, extra pure, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
:
100g, Récipient de poudre en plastique
Spécification
Spécification
| CAS | 58-08-2 |
| Point de fusion | 234°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5.5 to 6.5 |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Formule moléculaire | C8H10N4O2 |
| Numéro MDL | 5758 |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 194.19g/mol |
| Forme physique | Solide |