Learn More
Caféine, Lipomed
Code produit 30460864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460864 50 mg 50mg
30458018 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30460864 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMCAF131FB50
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Caféine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Caffeine
CAS 58-08-2
Noms d’analytes ou de composants Caffeine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H10 N4 O2
Synonyme Caffeine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. A (EP), Pentoxifylline Imp. F (EP), Dimenhydrinate Imp. C (EP), Theophylline Imp. A (EP), Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
Nom IUPAC 1,3,7-triméthylpurine-2,6-dione
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Quantité 50 mg
Poids de la formule 194,0804 g/mol