Learn More
Caféine, Mikromol™
Code produit 17910806
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17910806 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17910806 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0494.000250
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Caféine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Caffeine
CAS 58-08-2
Noms d’analytes ou de composants Caffeine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C8 H10 N4 O2
Synonyme Caffeine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. A (EP), Pentoxifylline Imp. F (EP), Dimenhydrinate Imp. C (EP), Theophylline Imp. A (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. A (EP), Caffeine (8CI), 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 1,3,7-Trimethyl-7H-purine-2,6-dione, 1,3,7-Trimethylxanthine, 7-Methyltheophylline, Alert-Pep, Asia migrine, Cafalgine, Cafeina, Caffedrine, Caffein, Cafipel, DHCplus, Dasin, Diurex, Durvitan, Guaranine, Koffein, Mateina, Methyltheobromine, Midron extra, Miudol, NSC 5036, New Cetamol, No-Doz, Palergot-C, Phensal, Refresh'n, Shape Plus, Stay Alert, Stim, Synalgos, Thein, Theine, Tri-Aqua, Vivarin, Wigraine, Dimenhydrinate Impurity C, Pentoxifylline Impurity F, Theophylline Impurity A, Theophylline-Ethylenediamine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
Nom IUPAC 1,3,7-triméthylpurine-2,6-dione
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Quantité 250 mg
Poids de la formule 194.0804 g/mol