Learn More
Caframo™ Hélice et arbre
Click to view available options
Longueur (métrique):
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Requires
Arbre (modèle A161 uniquement)
- Acier inoxydable 316L électropoli
- Capacité de pompage à faible cisaillement, de haut en bas (axial) avec injection élevée de gaz
- Vortex 5 gallons d’eau à 3600 tr/min.
- Grande vitesse ; mélange de viscosité faible à moyenne ; schéma de débit axial
Informations sur la commande
Longueur de l’axe, 16 po (400 mm) ; diamètre de 5/16 po (8 mm). L’hélice a un diamètre de 2 1/4 po (58 mm)
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) | 2,5 in |
| Diamètre (impériale) de l’arbre | 0,3125 in |
| Diamètre (métrique) | 64 mm |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 8 mm |
| Longueur (impériale) | 16 in |
| Longueur (métrique) | 400 mm |
| Modèle | A166 |
| Type | Turbine à lame inclinée |
| Poids (métrique) | 181 g |
| Matériau | Acier inoxydable 316L électropoli |
| Afficher plus |