Learn More
Caframo™ Arbre de turbine
Click to view available options
Longueur (métrique):
305 mm
406 mm
457 mm
508 mm
610 mm
762 mm
Diamètre (métrique):
8 mm
9,5 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Descrizione
- Acier inoxydable 316L électropoli
- Les arbres de 9,5 mm ont une extrémité tournée vers le bas à 8 mm
- Compatible avec tous les agitateurs verticaux Caframo™ et Fisherbrand™
Specifica
Specifica
| Diamètre (impériale) | 0,375 in |
| Diamètre (métrique) | 9,5 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Toute turbine avec un alésage de 9,5 mm ou 8 mm de diamètre |
| Longueur (impériale) | 20 po |
| Longueur (métrique) | 508 mm |
| Modèle | A733 |
| Type | Arbre |
| Poids (métrique) | 0,27 kg |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Poids (impériale) | 0,6 lb |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto