Learn More
Caframo™ Arbre de turbine
GREENER_CHOICE
Code produit. p-3675696
Click to view available options
Longueur (métrique):
305 mm
406 mm
457 mm
508 mm
610 mm
762 mm
Diamètre (métrique):
8 mm
9,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12907136
Marque: Caframo™ A712
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Arbre de turbine en acier inoxydable conçu pour être utilisé avec la turbine et les pâles de turbine Caframo™. Protection contre la corrosion maximale disponible en plusieurs tailles.
  • Acier inoxydable 316L électropoli
  • Les arbres de 9,5 mm ont une extrémité tournée vers le bas à 8 mm
  • Compatible avec tous les agitateurs verticaux Caframo™ et Fisherbrand™
Spécification
Diamètre (impériale) 0,3125 in
Diamètre (métrique) 8 mm
À utiliser avec (équipement) Toute turbine avec un alésage de 8 mm de diamètre
Longueur (impériale) 12 po
Longueur (métrique) 305 mm
Modèle A712
Type Arbre
Poids (métrique) 0,09 kg
Matériau Acier inoxydable
Poids (impériale) 0,2 lb