Learn More
HUBER Bain d’étalonnage externe Unical 700
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
7 L
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
- Stabilité de la température jusqu’à ± 0,002 K
- Homogénéité de la température supérieure à ± 0,01 K
- Récipient à débordement externe
- Étalonnage à 5 points du capteur de contrôle
- Les couvercles de bain isolés en acier inoxydable ou PTFE permettent d’enregistrer des données individuelles pour les capteurs, les thermomètres, etc.
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 7 L |
| Gamme de températures | -100°C à +300°C |
| Modèle | Unical 700 |
| Stabilité de la température | -273,148°C |
| Dimensions (P x L x H) | 330 x 300 x 566 mm |
| Largeur (métrique) | 300 mm |
| Hauteur (métrique) | 566 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction