Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Calcein AM Viability Dye (UltraPure Grade)
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 x 50 μg
Conditionnement:
1mg
20 pièces
Description
- Lorsqu’elles pénètrent dans la cellule, les estérases intracellulaires clivent le groupe ester acétoxyméthyle (AM), ce qui donne le colorant fluorescent de calcéine imperméable à la membrane
- Les cellules apoptotiques et mortes avec des membranes cellulaires compromises ne retiennent pas la calcéine
- La calcéine est excitée de manière optimale à 495 nm et son pic d’émission est de 515 nm
- Pour l’analyse par cytométrie en flux, elle peut être excitée avec le faisceau laser bleu (488 nm) et détectée à l’aide de filtres pour FITC/Alexa Fluor™ 488 (530/30)
- Pour la cytométrie en flux multicolore, des concentrations comprises entre 5 et 20 nM sont recommandées pour garantir le succès de la compensation
- La co-coloration avec l’annexine V ou 7-AAD est recommandée pour permettre une résolution optimale entre les cellules vivantes et mortes/apoptotiques
- Si l’analyse à une seule couleur est souhaitée, une meilleure résolution entre les cellules vivantes et mortes/apoptotiques peut être obtenue en utilisant le bleu de calcéine AM (réf. 65-0855) ou le violet de calcéine 450 AM (réf. 65/0854)
- La calcéine AM doit être reconstituée dans du DMSO fraîchement ouvert de haute qualité
- Une fois reconstituée, elle doit être stockée à -20°C avec un dessiccant et utilisée rapidement (éviter les cycles de congélation-décongélation)
- Pureté : > 95 % (déterminée par HPLC)
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Test de viabilité |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux |
| Type de produit | Colorant |
| Emission | 495/515 |
| Gamme de produits | eBioscience |
| Quantité | 20 x 50 μg |