Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Calcein Blue AM Viability Dye
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
Description
- Poids moléculaire : 465,41 g/mol
- Excitation maximale : 360 nm
- Émission de pics : 445 nm
- Procéder à une reconstitution dans une solution DMSO fraîchement ouverte de haute qualité
- Une fois la reconstitution effectuée, la conserver à −20°C avec un dessiccant et l’utiliser dans un court laps de temps. Éviter les cycles de congélation-décongélation.
- Le bleu de calcéine est excité de manière optimale par la ligne laser UV (360 nm), mais peut également être excité par la ligne laser violette (405 nm)
- Pour la microscopie fluorescente, effectuez la détection à l’aide des ensembles de filtres appropriés
- L’AM bleu de calcéine est lui-même faiblement fluorescent et une étape de lavage supplémentaire peut être nécessaire pour réduire la fluorescence du fond
- La co-coloration avec l’annexine V ou la 7-AAD est recommandée pour permettre une résolution optimale entre les cellules vivantes et mortes/apoptotiques
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Test de viabilité |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, cytomètre en flux, Cytomètre en flux |
| Type de produit | Colorant |
| Emission | 408 / 450 |
| Gamme de produits | eBioscience |
| Quantité | 1 mg |