Learn More
Invitrogen™ Colorant de viabilité violet de calcéine 450 AM eBioscience™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 mg
missing translation for 'unitSize'
1mg
Description
- Poids moléculaire : 600 g/mol
- Excitation maximale : 408 nm
- Émission de pics : 450 nm
- Procéder à une reconstitution dans une solution DMSO fraîchement ouverte de haute qualité
- Une fois la reconstitution effectuée, la conserver à −20°C avec un dessiccant et l’utiliser dans un court laps de temps. Évitez les cycles de congélation-décongélation.
- Pour la microscopie fluorescente, effectuez la détection à l’aide des ensembles de filtres appropriés
- Pour l’analyse cytométrique en flux, exciter la ligne laser violet (405 nm) et détecter à l’aide de filtres pour Pacific Blue™/eFluor™ 450 (450/50)
- La co-coloration avec l’annexine V ou la 7-AAD est recommandée pour permettre une résolution optimale entre les cellules vivantes et mortes/apoptotiques
Specifications
Specifications
| Couleur | Violet |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Test de viabilité |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, cytomètre en flux, Cytomètre en flux |
| Type de produit | Colorant |
| Emission | 408 / 450 |
| Gamme de produits | eBioscience |
| Quantité | 1 mg |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction