Learn More
Calcifediol-d6, MedChemExpress
Code produit 16471339
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471339 1 mg
16468347 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16471339 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13332
MedChemExpress Calcifediol-d6 is the deuterium labeled Calcifediol. Calcifediol, a major circulating metabolite of vitamin D3, is a potent VDR inhibitor.
Calcifediol-d6 is the deuterium labeled Calcifediol. Calcifediol, a major circulating metabolite of vitamin D3, is a potent VDR inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcifediol-d6
CAS 78782-98-6
Notes de qualité de la pureté Research
Forme physique Solide
Formule moléculaire C27H38D6O2
Couleur Blanc
SMILES O[C@@H](CCC/1=C)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](CCCC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)C)([H])[C@]3(C)CCC\2
Industry Type Metabolism-sugar/lipid metabolism
Poids moléculaire (g/mol) 406.67
Quantité 1 mg
Poids de la formule 406.67
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research