Learn More
Calcitriol Impurities A, MedChemExpress
Code produit. 16473766
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Code produit. 16473766
Marque: Medchem Express HY75041
MedChemExpress Calcitriol Impurities A is the impurity of Calcitriol, Calcitriol is the hormonally active form of vitamin D, Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).
Calcitriol Impurities A is the impurity of Calcitriol, Calcitriol is the hormonally active form of vitamin D, Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcitriol Impurities A
CAS 73837-24-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H44O3
Quantité 25 mg
SMILES C=C([C@H](C[C@H](O)C/1)O)C1=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)CCCC(C)(C)O)CC3
Poids moléculaire (g/mol) 416.64
Poids de la formule 416.64
Pourcentage de pureté 95.66%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.