Learn More
Étalon d’électrodes sélectives d’ions de 1000 ppm de calcium, Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 11768475 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11768475 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11768475 Fournisseur Reagecon Code fournisseur ISECA5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    122.65€ / 500mL
    Économisez 15.35€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Peut être utilisé à des concentrations appropriées pour étalonner ou contrôler les mesures qui utilisent des électrodes sélectives d’ions (ISE) comme technologie de détection.
  • Étalon de référence d’électrodes sélectives d’ions, matériau de référence d’électrodes sélectives d’ions
  • Produits certifiés
  • Traçabilité NIST
  • Précision de ± 0,5 %
  • Sans danger, compatible avec tous les types d’électrodes ISE
  • Peut être utilisé comme étalon pour d’autres techniques
  • Peut être utilisé pour la validation de méthodes ou la qualification d’instruments
  • Matrice aqueuse
  • Stabilité garantie tout au long de sa durée de conservation, même après ouverture du flacon.
Spécification
Description Précision ±0,5 %
Conditionnement Flacon en PEHD GL45
Noms d’analytes ou de composants Calcium
Forme physique Liquide
Concentration 1000 ppm ±0,5 %
Élément Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium
Quantité 500 ml