Learn More
2-éthylhexanoate de Calcium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413817
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11413817 5 g 5g
11423817 25 g 25g
11433817 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11413817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18266.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 136-51-6 | C16H30CaO4 | 326.49 g/mol
Calcium 2-ethylhexanoate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le calcium 2-éthylhexanoate est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136-51-6
Formule moléculaire C16H30CaO4
Poids moléculaire (g/mol) 326.49
Numéro MDL MFCD00014001
Clé InChI LTPCXXMGKDQPAO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium 2-ethylhexanoate, calcium bis 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, calcium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, calcium salt 2:1, calcium 2-ethyl-hexanoate, octope ca, calcium hex-cem, nikka octhix calcium, calcium 2-ethylhexoate, dsstox_cid_7063
CID PubChem 61082
Nom IUPAC Calcium ;2-éthylhexanoate
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium 2-ethylhexanoate
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 326.5
Pourcentage de pureté 98%