Learn More
Acétate de calcium ACS MP Biomedicals
Code produit 11492431 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11492431 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11492431 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219382180
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
ACS grade calcium acetate monohydrate for research or further manufacturing use.
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Acetate
CAS 5743-26-0
Forme physique Powder
Quantité 100 g
Formule moléculaire C4H8CaO5
Synonyme calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
Clé InChI XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
Nom IUPAC diacétate de calcium hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 176.181
CID PubChem 82163
ChEBI CHEBI:59199
Poids de la formule 176.2
Qualité ACS