Learn More
Acétate de calcium hydraté, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Calcium acetate hydrate |
| CAS | 114460-21-8 |
| Quantité | 1 kg |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (on dried substance) (Complexometry) |
| Formule moléculaire | C4H6CaO4 |
| Formule linéaire | (CH3CO2)2Ca |
| Numéro MDL | MFCD00012448 |
| Synonyme | Acetic acid, calcium salt hydrate |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
| Mehr anzeigen |