Learn More
Acétate de calcium monohydraté, ≥ 99 %, (qualité réactif ACS), MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Calcium Acetate Monohydrate |
| CAS | 5743-26-0 |
| Quantité | 500 g |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥99 % |
| Formule moléculaire | C4H8CaO5 |
| Synonyme | calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu |
| Clé InChI | XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2] |
| Nom IUPAC | diacétate de calcium hydraté |
| Poids moléculaire (g/mol) | 176.181 |
| Show More |