Learn More
Acétate de calcium monohydrate, réactif ACS, ≥99 %, Solstice
Code produit 15695400
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15695400 100 g Flacon poly 100g
15605410 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15695400 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 402850100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.45€
    79.50€ / 100g
    Économisez 7.95€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-04-2027
Ajouter au panier
Réactif ACS,≥99,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5743-26-0
Formule moléculaire C4H8CaO5
Poids moléculaire (g/mol) 176.181
Numéro MDL MFCD00150019
Clé InChI XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
CID PubChem 82163
ChEBI CHEBI:59199
Nom IUPAC diacétate de calcium hydraté
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium acetate monohydrate
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Formule linéaire Ca(CH3CO2)2 · H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 176,18 g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 %
Conditionnement Flacon poly
Aspect Poudre