Learn More
Hydrate de bromure de calcium, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11425210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11425210 100 g 100g
11415210 25 g 25g
11435210 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11425210 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044497.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71626-99-8
Formule moléculaire Br2Ca
Poids moléculaire (g/mol) 199.89
Numéro MDL MFCD00149608
Clé InChI WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC calcium dibromide
SMILES [Ca++].[Br-].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium bromide hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Poids de la formule 199.90 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.999%