Learn More
Hydrate de bromure de calcium, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10480911 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Unit Size:
1kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10480911 500 g Flacon en plastique 500g
10572271 1 kg Flacon en plastique 1kg
10544664 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10480911 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 300845000
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 71626-99-8
Formule moléculaire Br2Ca
Poids moléculaire (g/mol) 199.89
Numéro MDL MFCD00149608
Clé InChI WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC calcium dibromide
SMILES [Ca++].[Br-].[Br-]
Specifications
Nom chimique ou matériau Calcium bromide hydrate
Point de fusion 730.0°C
Note relative au nom For analysis
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline et/ou morceaux
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CaBr2·xH2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1420g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Poids de la formule 199.9
Pourcentage de pureté ≥83.0% (Complexometry) (CaBr2)
Qualité Analytique
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Calcium bromide hydrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium bromide, hydrate