Learn More
Hydrate de bromure de calcium, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10572271 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10572271 1 kg Flacon en plastique 1kg
10480911 500 g Flacon en plastique 500g
10544664 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10572271 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 300840010
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71626-99-8
Formule moléculaire Br2Ca
Poids moléculaire (g/mol) 199.89
Numéro MDL MFCD00149608
Clé InChI WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC calcium dibromide
SMILES [Ca++].[Br-].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium bromide hydrate
Point de fusion 730.0°C
Note relative au nom For analysis
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline et/ou morceaux
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CaBr2·xH2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1420g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Poids de la formule 199.9
Pourcentage de pureté ≥83.0% (Complexometry) (CaBr2)
Qualité Analytique