Learn More
Hydrate de bromure de calcium, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15109323 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15109323 2.5 kg 2.50kg
15129323 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15109323 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450630025
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71626-99-8
Formule moléculaire Br2Ca
Poids moléculaire (g/mol) 199.89
Numéro MDL MFCD00149608
Clé InChI WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC calcium dibromide
SMILES [Ca++].[Br-].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium bromide hydrate
Point de fusion 730.0°C
Quantité 2.5 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CaBr2·xH2O
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless to slightly hazy
Poids de la formule 199.9
Qualité Extra pur
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium bromide hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium bromide, hydrate