Learn More
Carbure de calcium, technique, Fisher Chemical
Code produit 10253850 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10253850 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10253850 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/1000/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Point d’ébullition 2300°C
Point de fusion 2160°C
CAS 75-20-7
Couleur Gris
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Formule moléculaire C2Ca
Numéro MDL 10905
Clé InChI UIXRSLJINYRGFQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ca++].[C-]#[C-]
Nom IUPAC calcium acetylene
Poids moléculaire (g/mol) 64.10
Poids de la formule 64.1g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium carbide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P231-Manipuler sous gaz inerte.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium carbide, Calcium oxide