Learn More
Carbure de calcium, Thermo Scientific Chemicals
Description
Calcium carbide is used as a desulfurizer, dehydrant of steel, fuel in steel making, powerful deoxidizer and as a source of acetylene gas. It is used as a starting material for the preparation of calcium cyanamide, ethylene, chloroprene rubber, acetic acid, dicyandiamide and cyanide acetate. It is used in carbide lamps, toy cannons such as the big-bang cannon and bamboo cannon. It is associated with calcium phosphide and used in floating, self-igniting naval signal flares. Further, it is involved in the reduction of copper sulfide to metallic copper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium carbide |
| Point de fusion | 2300°C |
| Couleur | Gris à noir |
| Forme physique | Grumeau de 9-40 mm |
| Quantité | 1 kg |
| Beilstein | 3909011 |
| Poids de la formule | 64.09 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Aspect | Grayish black lump |
| Densité | 2.22 g/cm3 |
Sécurité et traitement
- Calcium carbide
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P223-Éviter tout contact avec l'eau.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P334-Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
- MIXTURE LIST-Contient: Calcium carbide, Calcium oxide