Learn More
Carbonate de calcium, + de 98 %, extra pur, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Code produit 10101710 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
3kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10101710 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
10375120 3 kg Récipient de poudre en plastique 3kg
10690331 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10101710 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/1040/60
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Carbonate de calcium, 98 % et +, extra pur, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 471-34-1
Formule moléculaire CCaO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.09
Numéro MDL MFCD00010906
Clé InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC carbonate de calcium
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Point de fusion 825°C
Couleur Blanc
pH 8 to 9
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 100.09g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique