Learn More
Carbonate de calcium, 98 %, pur, poudre légère, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10360344 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Unit Size:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10360344 100 g Flacon en plastique 100g
10450831 500 g Flacon en plastique 500g
10463755 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10360344 Supplier Thermo Scientific Supplier No. 403811000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 471-34-1
Formule moléculaire CCaO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.09
Numéro MDL MFCD00010906
Clé InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
CID PubChem 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Calcium carbonate
Point de fusion 825.0°C
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre fine
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Complexometry)
Formule linéaire CaCO3
Fieser 01,103; 02,57; 04,67; 05,89
Merck Index 15, 1659
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids
Nom IUPAC carbonate de calcium
Poids de la formule 100.09
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures