Learn More
Carbonate de calcium, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11301209
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11301209 2 kg 2kg
11311209 100 g 100g
11391199 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11301209 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011403.A3
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
Calcium carbonate is used in the purification of iron, refining of sugar from sugar beet and flue gas desulfurization applications in fossil fuel power stations. It is used in blackboard chalk, printing and writing paper, paints, plastics, PVC cables, polypropylene compounds, thermosetting resins, adhesives, sealants and decorating fillers. It is an abrasive and an ingredient in many glazes. It is also used in the pharmaceutical industry as an inert filler for tablets and other pharmaceuticals. It is used as a base in many organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 471-34-1
Formule moléculaire CCaO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.09
Numéro MDL MFCD00010906
Clé InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
CID PubChem 10112
ChEBI CHEBI:3311
Nom IUPAC carbonate de calcium
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Calcium carbonate
Point de fusion 800°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 2 kg
Indice de réfraction 1.6583
Aspect White powder
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metal basis)
Densité 2.93
Informations sur la solubilité Very low solubility in water.
Poids de la formule 100.09
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.