Learn More
Carbonate de calcium, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10617581 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10617581 500 g Flacon en plastique 500g
10606504 100 g Flacon en plastique -
10463655 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10617581 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423515000
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 471-34-1
Formule moléculaire CCaO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.09
Numéro MDL MFCD00010906
Clé InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
CID PubChem 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium carbonate
Point de fusion 825.0°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (on dried substance) (Complexometry)
Formule linéaire CaCO3
Fieser 01,103; 02,57; 04,67; 05,89
Merck Index 15, 1659
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids
Nom IUPAC carbonate de calcium
Poids de la formule 100.09
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS