Learn More
Carbonate de calcium, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15218877 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15218877 1 kg 1kg
15204258 5 kg 5kg
15214258 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15218877 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450680010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.00€
    22.65€ / 1kg
    Économisez 3.35€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 471-34-1
Formule moléculaire CCaO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.09
Numéro MDL MFCD00010906
Clé InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
CID PubChem 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium carbonate
Point de fusion 825,0°C
Quantité 1 kg
Perte à la dessiccation 2% max. (200°C)
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 101.5% (Complexometry)
Formule linéaire CaCO3
Merck Index 15,1659
Informations sur la solubilité (in dilute HCl) Clear colorless to light yellow
Nom IUPAC carbonate de calcium
Poids de la formule 100.09
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur