Learn More
Carbonate de calcium, réactif ACS, étalon chélométrique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15515096 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15515096 100 g 100g
15525096 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15515096 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 403801000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.45€
    38.70€ / 100g
    Économisez 2.75€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 471-34-1
Formule moléculaire CCaO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.09
Numéro MDL MFCD00010906
Clé InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
CID PubChem 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium carbonate
Point de fusion 825.0°C
Quantité 100 g
Formule linéaire CaCO3
Fieser 01,103; 02,57; 04,67; 05,89
Merck Index 15,1659
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids
Nom IUPAC carbonate de calcium
Poids de la formule 100.09
Pourcentage de pureté 99.95 to 100.05% (on dried substance) (Complexometry)
Qualité Réactif ACS