Learn More
Carbonate de calcium, réactif ACS, étalon chélométrique, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium carbonate |
| Point de fusion | 825.0°C |
| Quantité | 500 g |
| Formule linéaire | CaCO3 |
| Fieser | 01,103; 02,57; 04,67; 05,89 |
| Merck Index | 15,1659 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids |
| Nom IUPAC | carbonate de calcium |
| Poids de la formule | 100.09 |
| Pourcentage de pureté | 99.95 to 100.05% (on dried substance) (Complexometry) |
| Afficher plus |