Learn More
Carbonate de calcium, Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E170, précipité, 98,5-100,5 % (à base de substance anhydre), Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15671080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25kg
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15671080 1 kg 1kg
15681080 2.5 kg 2.50kg
15601090 6 x 1 kg 6 pièces
15691080 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15671080 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 120101KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.00€
    43.40€ / 1kg
    Économisez 4.60€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E170, précipité, 98,5 à 100,5 % (à base de substance anhydre)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 471-34-1
Formule moléculaire CCaO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.09
Numéro MDL MFCD00010906
Clé InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
CID PubChem 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Carbonate(Caco3)
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur.BP, USP, FCC
Quantité 1 kg
Formule linéaire CaCO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 8008338
Nom IUPAC carbonate de calcium
Poids de la formule 100,09g/mol
Pourcentage de pureté 98,5 à 100,5 % (à base de substance anhydre)
Qualité puriss.
Densité 2,93 g/mL à 25 °C
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Calcium carbonate