Learn More
Chlorure de calcium, 1 M soln. aq., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15445389
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15445389 50 mL 50mL
15455389 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15445389 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63122.AD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.70€
    49.65€ / 50mL
    Économisez 8.05€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110.98 g/mol
Calcium chloride is used as a de-icing and dust control of roads, drilling muds, dust proofing, freeze proofing and thawing coal, coke, stone, sand, and ore, concrete conditioning, paper and pulp industry, drying and desiccating agent, and tire weighting. Calcium plays important roles in many biological processes, including signal transduction, muscle contraction, maintenance of cell membranes and cell wall stability. Calcium chloride is a soluble compound that can serve as a source of calcium ions in a solution. Can be useful for displacing ions from solution, for example, phosphate may be displaced from solution by calcium. Calcium chloride solution has many applications in cell and molecular biology experiments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de calcium est utilisé comme dégivreur, abat-poussière sur les routes, pour les boues de forage, l’étanchéité à la poussière, l’étanchéité au gel et le charbon de décongélation, le coke, la pierre, le sable, les minerais, le conditionnement du béton, l’industrie du papier et de la cellulose, comme agent de séchage et dessiccant, ainsi que pour l’équilibrage des pneus. Le calcium joue un rôle important dans de nombreux processus biologiques, notamment la transduction du signal, la contraction musculaire, l’intégrité des membranes cellulaires et la stabilité de la paroi cellulaire. Le chlorure de calcium est un composé soluble qui peut servir de source d’ions de calcium dans une solution. Peut être utile pour déplacer des ions de la solution : le phosphate peut, par exemple, être déplacé de la solution par le calcium. La solution de chlorure de calcium a de nombreuses applications dans les expériences de biologie cellulaire et moléculaire.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des acides forts, des oxydes de bore/borane, du zinc, de l’oxyde de calcium, de l’éther méthylvinylique. Le chlorure de calcium est attaqué par le trifluorure de brome. Le chlorure de calcium anhydre est très hygroscopique et souvent utilisé comme dessiccant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-52-4
Formule moléculaire CaCl2
Poids moléculaire (g/mol) 110.98
Numéro MDL MFCD00010903
Clé InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
CID PubChem 5284359
ChEBI CHEBI:3312
Nom IUPAC dichlorure de calcium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium chloride
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 50 mL
Odeur Odorless
Informations sur la solubilité Soluble in water (74.5g/100ml) at 20°C,alcohol,water (159g/100ml) at 100°C,acetic acid,and acetone.
Poids de la formule 110.99
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M aq. soln.
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride, 1M aq. soln
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium chloride