Learn More
Chlorure de calcium, 2,75 % w/v soln. aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475040 500 mL 500mL
11393797 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11475040 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035652.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10035-04-8
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-04-8
Numéro MDL MFCD00010903
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium chloride
Concentration 2.75% w/v aq. soln.
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide
Poids de la formule 110.99