Learn More
Chlorure de calcium, 96 %, pour analyse, granulés, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10794672 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10794672 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10704492 100 g Flacon en plastique 100g
10525290 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10794672 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 219170025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-52-4
Formule moléculaire CaCl2
Poids moléculaire (g/mol) 110.98
Numéro MDL MFCD00010903
Clé InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
CID PubChem 5284359
ChEBI CHEBI:3312
Nom IUPAC dichlorure de calcium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spécification
Point d’ébullition >1600.0°C
Nom chimique ou matériau Calcium chloride
Point de fusion 782.0°C
Note relative au nom Granules
Forme physique Granulés
Quantité 2.5 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (Complexometry)
Formule linéaire CaCl2
Fieser 01,104; 04,368
Merck Index 15, 1661
Informations sur la solubilité Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Poids de la formule 110.99
Pourcentage de pureté 96%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.