Learn More
Chlorure de calcium, 96 %, pour biochimie, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | >1600.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Calcium chloride |
| Point de fusion | 782.0°C |
| Quantité | 100 g |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% min. (Argentometry) |
| Formule linéaire | CaCl2 |
| Fieser | 01,104; 04,368 |
| Merck Index | 15,1661 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Calcium chloride
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium chloride