Learn More
Chlorure de calcium, 96 %, extra pur, poudre, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10287523 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10287523 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10515671 25 g Flacon en plastique 25g
10021681 500 g Flacon en plastique 500g
11974171 10 kg Récipient en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10287523 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 349610025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-52-4
Formule moléculaire CaCl2
Poids moléculaire (g/mol) 110.98
Numéro MDL MFCD00010903
Clé InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
CID PubChem 5284359
ChEBI CHEBI:3312
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spécification
Point d’ébullition >1600.0°C
Nom chimique ou matériau Calcium chloride
Point de fusion 782.0°C
Note relative au nom 96%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (Complexometry)
Formule linéaire CaCl2
Fieser 01,104; 04,368
Merck Index 15,1661
Informations sur la solubilité Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Nom IUPAC dichlorure de calcium
Poids de la formule 110.99
Pourcentage de pureté 96%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.