Learn More
Chlorure de calcium, anhydre, granulaire, Honeywell Fluka™
Code produit. 15607730 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 15607730
Marque: Honeywell-Fluka C1016500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Anhydre, granulaire, ≤ 7,0 mm, ≥ 93,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-52-4
Formule moléculaire CaCl2
Poids moléculaire (g/mol) 110.98
Numéro MDL MFCD00010903
Clé InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
CID PubChem 5284359
ChEBI CHEBI:3312
Nom IUPAC calcium ; dichlorure
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium chloride
Quantité 500 g
Formule linéaire CaCl2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 110.98g/mol
Pourcentage de pureté ≥93%
Tension de vapeur 0.01 mmHg (20°C)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride