Learn More
Chlorure de calcium, anhydre, poudre, ≥97 %, Solstice
Code produit 15627760
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15627760 100 g Flacon poly 100g
15657760 500 g Flacon poly 500g
15637760 1 kg Flacon poly 1kg
15647760 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
15667760 5 kg Flacon poly 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15627760 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur C4901100G
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Poudre, anhydre, ≥ 97 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-52-4
Formule moléculaire CaCl2
Poids moléculaire (g/mol) 110.98
Numéro MDL MFCD00010903
Clé InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
CID PubChem 5284359
ChEBI CHEBI:3312
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spécification
Point d’ébullition 1 900 °C
Nom chimique ou matériau Calcium chloride
Point de fusion 772 °C (littérature)
Note relative au nom Anhydre, poudreuse, ≥97%
% max. CAS 100.0000%
Forme physique poudre
Quantité 100 g
Formule linéaire CaCl2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC calcium ; dichlorure
Poids de la formule 110.98
Pourcentage de pureté >97%
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 0,01 mmHg (20 °C)
Densité 2.150 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium chloride