Learn More
Calcium Chloride, Dessicant, ACS Reagent, ≥96.0%, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15695310 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15695310 100 g Flacon poly 100g
15605320 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15695310 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 383147100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Desiccant, ACS Reagent,≥96.0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-52-4
Formule moléculaire CaCl2
Poids moléculaire (g/mol) 110.98
Numéro MDL MFCD00010903
Clé InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
CID PubChem 5284359
ChEBI CHEBI:3312
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spécification
Point d’ébullition ∼1900°C
Nom chimique ou matériau Calcium chloride
Point de fusion 765°C
Couleur Colorless
pH ∼6 (at 20°C)
Quantité 100 g
Formule linéaire CaCl2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité Completely soluble in water
Nom IUPAC dichlorure de calcium
Poids de la formule 110.98g/mol
Pourcentage de pureté ≥96%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Aspect Solid
Tension de vapeur 0.01mmHg (20°C)
Densité 2.15g/cm3