Learn More
Chlorure de calcium dihydraté, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10432981 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10432981 25 g Flacon en plastique 25g
10158280 500 g Flacon en plastique -
11994171 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10432981 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423520250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.35€
    19.65€ / 25g
    Économisez 3.70€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-04-8
Formule moléculaire CaCl2·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 147.02
Numéro MDL MFCD00149613
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium chloride dihydrate
Point de fusion 175.0°C
Couleur Blanc
pH 4.5 to 8.5 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 0.83
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 105% (Complexometry)
Densité 0.8300g/mL
Formule linéaire CaCl2·2H2O
Fieser 01,104
Merck Index 15,1661
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (0°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Poids de la formule 147.02
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride dihydrate