Learn More
Chlorure de calcium dihydraté, + de 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10154930 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10154930 1 kg Bouteille en plastique 1kg
10403265 2.5 kg Bouteille en plastique -
11964171 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10154930 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 207780010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-04-8
Formule moléculaire CaCl2·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 147.02
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium chloride dihydrate
Point de fusion 175.0°C
Couleur Blanc
pH 4.5 to 6.5 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Complexometry)
Formule linéaire CaCl2·2H2O
Fieser 01,104
Merck Index 15,1661
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (0°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Poids de la formule 147.02
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Bouteille en plastique
Gravité spécifique 0.83
Densité 0.8300g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride dihydrate