Learn More
Chlorure de calcium dihydraté, 99 %, pour biochimie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13535020 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13535020 500 g Bouteille en plastique 500g
13525020 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13535020 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 447325000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.90€
    69.65€ / 500g
    Économisez 10.25€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-04-8
Formule moléculaire CaCl2·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 147.02
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium chloride dihydrate
Point de fusion 175.0°C
Quantité 500 g
Conditionnement Bouteille en plastique
Gravité spécifique 0.83
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Complexometry)
Densité 0.8300g/mL
Formule linéaire CaCl2·2H2O
Merck Index 15,1661
Informations sur la solubilité Clear colorless
Poids de la formule 147.02
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Biochimie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride dihydrate