Learn More
Chlorure de calcium dihydraté, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391669
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391669 2 kg 2kg
11301679 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11391669 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012312.A3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.24€
    135.65€ / 2kg
    Économisez 29.59€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O
Calcium chloride dihydrate is widely used as an ingredient in ceramic slipware, cosmetic and food items. It acts as a pH buffer in swimming pool water. It provides inhibition of swelling clays in the water phase of invert emulsion drilling fluids. It is employed in the oil industry to increase the density of solids-free brines. It is used as a flux in the Davy process for the manufacture of sodium through the electrolysis of molten sodium chloride. It finds an important application as an additive in plastics, fire extinguishers, blast furnaces and in wastewater treatment as a drainage aid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-04-8
Formule moléculaire CaCl2·2H2O
Numéro MDL MFCD00149613
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium chloride dihydrate
Forme physique Granulaire
Quantité 2 kg
Sensibilité Hygroscopic
Plage de pourcentage du dosage 99% min.
Densité 0.835 g/mL
Informations sur la solubilité Soluble in water,acetic acid and alcohol.
Poids de la formule 147.02 (110.99Anhydrous)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium chloride, dihydrate