Learn More
Chlorure de calcium, dihydraté, MP Biomedicals™
Code produit 11450952 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11450952 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11450952 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219508894
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Chlorure de calcium dihydraté, réactif de culture cellulaire,∽ Poudre blanche à 99 %
  • Le chlorure de calcium est un réactif couramment utilisé en biochimie.
  • Elle joue un rôle important dans de nombreux processus biologiques, notamment la transduction du signal, la contraction musculaire et le maintien de la stabilité de la membrane et de la paroi cellulaires.
  • Le chlorure de calcium est utilisé dans la préparation et la transformation d'E. coli compétents et dans la transfection de cellules eucaryotes avec de l'ADN plasmidique ou de l'ADN génomique de haut poids moléculaire. Il a été utilisé dans la stabilisation et la cristallisation bidimensionnelle de la NADH-ubiquinone oxydoréductase (complexe I) d'Escherichia coli.
  • Il est également utilisé comme dessicant, coagulant dans la fabrication du caoutchouc et comme accélérateur dans l'industrie du béton.
  • Le chlorure de calcium est un sel de calcium et de chlorure.
  • Il se comporte comme un halogénure ionique typique et est solide à température ambiante.
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Chloride Dihydrate
Point de fusion 176 °C (Décomposition)(Littérature)
CAS 10035-04-8
pH 4 à 9,5 (5 % aq soln)
Forme physique Poudre
Quantité 5 kg
Notes de qualité de la pureté ∽99 %
Plage de pourcentage du dosage ∽99 %
Formule moléculaire CaCl2·2H2O
Numéro MDL MFCD00149613
Synonyme Calcium dichloride dihydrate
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau - 294 mg/mL (solution claire, incolore) avec libération de chaleur, éthanol, acide acétique, acétone.
Poids moléculaire (g/mol) 147
Poids de la formule 147
Qualité Réactifs de culture cellulaire