Learn More
Chlorure de calcium hydraté, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., USP, Fisher Chemical™
Code produit 10050070 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10050070 250 g Récipient de poudre en plastique 250g
10171800 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10504444 5 kg Récipient en plastique 5kg
10325220 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10050070 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/1500/50
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Chlorure de calcium hydraté, certifié AR pour l’analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-04-8
Formule moléculaire CaCl2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 147.01
Numéro MDL 149613
Clé InChI LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de calcium dihydraté
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spécification
Point de fusion 175°C
Couleur Beige à blanc
pH 4.5 to 6.5
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Poids de la formule 147.02g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride dihydrate